Tisk…
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361734-10G OR361734-1G
APOSOR361734-10GEA 47280 CZK
APOSOR361734-10G APOSOR361734-1G
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
4-Bromo-2-(methylthio)aniline
Vzorec: C₇H₈BrNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21194023
CAS číslo: 475089-07-7