3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361730-100MG
OR361730-1G
OR361730-250MG
APOSOR361730-100MGEA
6750
CZK
APOSOR361730-100MG
APOSOR361730-1G
APOSOR361730-250MG
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec:
C₁₂H₁₅N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14609384 CAS číslo: 3524-48-9 |