Tisk…
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361725-100MG OR361725-250MG
APOSOR361725-100MGEA 8730 CZK
APOSOR361725-100MG APOSOR361725-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16996828
CAS číslo: 4151-62-6