Tisk…
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361724-100MG OR361724-500MG
APOSOR361724-100MGEA 14220 CZK
APOSOR361724-100MG APOSOR361724-500MG
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid
Vzorec: C₁₀H₇ClO₃
MW: 210,614 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19370468
CAS číslo: 1244025-00-0