Tisk…
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361723-100MG OR361723-500MG
APOSOR361723-100MGEA 13890 CZK
APOSOR361723-100MG APOSOR361723-500MG
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30187482
CAS číslo: 61900-80-9