Tisk…
3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361720-100MG OR361720-250MG
APOSOR361720-100MGEA 12170 CZK
APOSOR361720-100MG APOSOR361720-250MG
3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
3-Isopropylpyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19648929
CAS číslo: 1101060-79-0