Tisk…
Quinazolin-6-ol ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361718-100MG OR361718-250MG
APOSOR361718-100MGEA 33400 CZK
APOSOR361718-100MG APOSOR361718-250MG
Quinazolin-6-ol ≥98%
Quinazolin-6-ol
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146.146 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456081
CAS číslo: 7556-93-6