Tisk…
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361717-1G OR361717-250MG
APOSOR361717-1GEA 2440 CZK
APOSOR361717-1G APOSOR361717-250MG
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₂ClIN₂S
MW: 296,516 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09746333
CAS číslo: 552295-08-6