Tisk…
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR361680-5G OR361680-1G
APOSOR361680-5GEA 5590 CZK
APOSOR361680-5G APOSOR361680-1G
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037796
CAS číslo: 1186026-67-4