Tisk…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361642-100MG OR361642-250MG
APOSOR361642-100MGEA 2780 CZK
APOSOR361642-100MG APOSOR361642-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine
Vzorec: C₁₃H₁₈BN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16995867
CAS číslo: 953411-16-0