Tisk…
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR361640-1G OR361640-250MG
APOSOR361640-1GEA 30550 CZK
APOSOR361640-1G APOSOR361640-250MG
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₃
MW: 250,142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18383335
CAS číslo: 151075-23-9