Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl)boronic acid
OR361609-1G OR361609-250MG
APOSOR361609-1GEA 29460 CZK
APOSOR361609-1G APOSOR361609-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid
Vzorec: C₉H₁₄BNO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08234379
CAS číslo: 832697-40-2