Tisk…
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3616-1G OR3616-5G
APOSOR3616-1GEA 3640 CZK
APOSOR3616-1G APOSOR3616-5G
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437554
CAS číslo: 892874-34-9