Tisk…
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR361548-1G OR361548-250MG
APOSOR361548-1GEA 23150 CZK
APOSOR361548-1G APOSOR361548-250MG
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid 95%
2-Piperidinopyridine-4-boronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BN₂O₂
MW: 206,049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015779
CAS číslo: 1256358-82-3