Tisk…
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR361543-1G OR361543-250MG
APOSOR361543-1GEA 3670 CZK
APOSOR361543-1G APOSOR361543-250MG
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₅BN₂O₂
Bod tání: 135…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795649
CAS číslo: 912369-50-7
UN: 3259
ADR: 8,II