Tisk…
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR361529-250MG OR361529-1G
APOSOR361529-250MGEA 4900 CZK
APOSOR361529-250MG APOSOR361529-1G
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₉H₉BN₂O₂
MW: 187.991 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044914
CAS číslo: 1201643-70-0