Tisk…
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3615-1G OR3615-250MG
APOSOR3615-1GEA 3020 CZK
APOSOR3615-1G APOSOR3615-250MG
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437553
CAS číslo: 798545-30-9