2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361488-1G
OR361488-250MG
OR361488-5G
APOSOR361488-1GEA
3310
CZK
APOSOR361488-1G
APOSOR361488-250MG
APOSOR361488-5G
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₀H₁₆BNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10697442 CAS číslo: 1218791-01-5 |