Tisk…
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 3770 CZK
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₇BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705273
CAS číslo: 634196-63-7