Tisk…
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR361130-1G OR361130-5G
APOSOR361130-1GEA 12900 CZK
APOSOR361130-1G APOSOR361130-5G
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₇BO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656065
CAS číslo: 1046812-02-5