Tisk…
2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR361102-5G OR361102-1G
APOSOR361102-5GEA 23280 CZK
APOSOR361102-5G APOSOR361102-1G
2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
2,6-Dichlorobenzylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BCl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053805
CAS číslo: 1072946-39-4