Tisk…
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Cyano-3-methylphenyl)boronic acid
OR361033-250MG OR361033-100MG
APOSOR361033-250MGEA 4770 CZK
APOSOR361033-250MG APOSOR361033-100MG
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18394419
CAS číslo: 856255-58-8