Tisk…
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR361032-1G OR361032-5G
APOSOR361032-1GEA 6220 CZK
APOSOR361032-1G APOSOR361032-5G
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18394417
CAS číslo: 313546-19-9