2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Chloro-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR360974-1G
OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA
11580
CZK
APOSOR360974-1G
APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Vzorec:
C₆H₇BClNO₂ MW: 171.389 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13188704 CAS číslo: 1320397-15-6 |