Tisk…
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360934-1G OR360934-250MG
APOSOR360934-1GEA 3870 CZK
APOSOR360934-1G APOSOR360934-250MG
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₃
MW: 184,385 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18311828
CAS číslo: 1063712-34-4