Tisk…
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360887-1G OR360887-250MG
APOSOR360887-1GEA 7080 CZK
APOSOR360887-1G APOSOR360887-250MG
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037836
CAS číslo: 890839-22-2