Tisk…
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360867-1G OR360867-250MG
APOSOR360867-1GEA 33730 CZK
APOSOR360867-1G APOSOR360867-250MG
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₄
MW: 200,384 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783132
CAS číslo: 1314264-58-8