Tisk…
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3608-1G OR3608-250MG OR3608-5G
APOSOR3608-1GEA 3540 CZK
APOSOR3608-1G APOSOR3608-250MG APOSOR3608-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Bod tání: 53…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276978
CAS číslo: 126147-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III