Tisk…
Boric acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR360754-5G OR360754-1G
APOSOR360754-5GEA 9390 CZK
APOSOR360754-5G APOSOR360754-1G
Boric acid, pinacol ester 97%
Boric acid, pinacol ester
Vzorec: C₆H₁₃BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143603
CAS číslo: 25240-59-9