Tisk…
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360638-100MG OR360638-1G OR360638-250MG
APOSOR360638-100MGEA 2110 CZK
APOSOR360638-100MG APOSOR360638-1G APOSOR360638-250MG
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095195
CAS číslo: 913943-05-2