Tisk…
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360584-100MG OR360584-1G OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA 7250 CZK
APOSOR360584-100MG APOSOR360584-1G APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₇BN₂O₄
MW: 252.075 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD05664023
CAS číslo: 433969-29-0