4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR360548-1G
OR360548-5G
APOSOR360548-1GEA
6450
CZK
APOSOR360548-1G
APOSOR360548-5G
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
4-Isobutyrylphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃BO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12022352 CAS číslo: 186498-27-1 |