Tisk…
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360493-250MG OR360493-1G OR360493-5G
APOSOR360493-250MGEA 979 CZK
APOSOR360493-250MG APOSOR360493-1G APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Vzorec: C₁₀H₁₅BN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11975411
CAS číslo: 883231-20-7