Tisk…
(3-Methylbutyl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isopentylboronic acid
OR360310-25G OR360310-5G
APOSOR360310-25GEA 8900 CZK
APOSOR360310-25G APOSOR360310-5G
(3-Methylbutyl)boronic acid
(3-Methylbutyl)boronic acid
Vzorec: C₅H₁₃BO₂
MW: 115.967 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784365
CAS číslo: 98139-72-1