Tisk…
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360309-100MG OR360309-1G OR360309-250MG
APOSOR360309-100MGEA 622 CZK
APOSOR360309-100MG APOSOR360309-1G APOSOR360309-250MG
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393225
CAS číslo: 958646-70-3