Tisk…
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360243-250MG OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA 1680 CZK
APOSOR360243-250MG APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03093332
CAS číslo: 372963-51-4