Tisk…
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360237-1G OR360237-5G
APOSOR360237-1GEA 695 CZK
APOSOR360237-1G APOSOR360237-5G
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
2-Methyl-4-cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750473
CAS číslo: 313546-18-8