Tisk…
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR360234-1G OR360234-5G
APOSOR360234-1GEA 3940 CZK
APOSOR360234-1G APOSOR360234-5G
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150.971 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06212997
CAS číslo: 248274-03-5