Tisk…
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360222-5G OR360222-1G
APOSOR360222-5GEA 6550 CZK
APOSOR360222-5G APOSOR360222-1G
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036117
CAS číslo: 158429-38-0