Tisk…
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360137-10G OR360137-1G OR360137-5G
APOSOR360137-10GEA 8070 CZK
APOSOR360137-10G APOSOR360137-1G APOSOR360137-5G
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₀BNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11973624
CAS číslo: 908350-80-1