Tisk…
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)carbamate
OR360126-5G
APOSOR360126-5GEA 4530 CZK
APOSOR360126-5G
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate 95+%
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enylcarbamate
Vzorec: C₁₇H₃₀BNO₄
MW: 323,235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032216
CAS číslo: 1251732-64-5