Tisk…
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR360121-1G OR360121-5G
APOSOR360121-1GEA 2070 CZK
APOSOR360121-1G APOSOR360121-5G
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
2-Cyanopyridine-5-boronic acid
Vzorec: C₆H₅BN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696633
CAS číslo: 1011722-07-8