Tisk…
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
OR360118-1G
APOSOR360118-1GEA 1660 CZK
APOSOR360118-1G
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 95+%
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Vzorec: C₁₃H₁₈BClO₃
MW: 268,544 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782041
CAS číslo: 1151564-03-2