Tisk…
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enecarboxylate
OR360085-1G
APOSOR360085-1GEA 1660 CZK
APOSOR360085-1G
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₅BO₄
MW: 280,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520546
CAS číslo: 1049004-32-1