2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360054-1G
OR360054-250MG
APOSOR360054-1GEA
13790
CZK
APOSOR360054-1G
APOSOR360054-250MG
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Vzorec:
C₆H₅BN₂O₂ MW: 147.927 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08458475 CAS číslo: 874290-88-7 |