Tisk…
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR360030-1G OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA 9920 CZK
APOSOR360030-1G APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09752664
CAS číslo: 195730-31-5