Tisk…
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(o-Tolyl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)toluene
OR36-250MG OR36-1G
APOSOR36-250MGEA 1870 CZK
APOSOR36-250MG APOSOR36-1G
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094644
CAS číslo: 59843-49-1