Tisk…
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3585-1G OR3585-250MG OR3585-50MG
APOSOR3585-1GEA 7080 CZK
APOSOR3585-1G APOSOR3585-250MG APOSOR3585-50MG
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₉BN₂O₃
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689540
CAS číslo: 913836-04-1