Tisk…
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3583-1G OR3583-5G
APOSOR3583-1GEA 11380 CZK
APOSOR3583-1G APOSOR3583-5G
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
4-(Biphenyl-4-yl)pyridine
Vzorec: C₁₇H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00657901
CAS číslo: 861024-61-5