Tisk…
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3575-1G OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA 744 CZK
APOSOR3575-1G APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202.049 g/mol
Bod tání: 47…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260481
CAS číslo: 42834-01-5